Learn More
Isothiocyanate de 2-(éthoxycarbonyl)phényl, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11383236
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99960-09-5
Formule moléculaire C10H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 207.247
Numéro MDL MFCD00041063
Clé InChI TYEPWLJHQLYWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-ethoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, 2-isothiocyanatobenzoic acid ethyl ester, 2-isothiocyanato-benzoic acid ethyl ester, acmc-20aon5, #, 2-ethoxycarbonylphenylisothiocyanate, ethyl 2-isothiocyanatobenzoate, isothiocyanatobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-isothiocyanato-,ethyl ester
CID PubChem 523235
Nom IUPAC éthyl 2-isothiocyanatobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Densité 1.201
Point d’ébullition 144°C to 145°C (8 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.616
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 3267738
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 207.25
Pourcentage de pureté ≥98%