Learn More
Bromure de 2-(éthoxycarbonyl)éthylzinc, 0,5 M dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans de nombreuses réactions, les composés organozinc apparaissent comme des intermédiaires. Certaines des utilisations synthétiques des composés organozinc sont les suivantes : pour la réaction d’alkylation stéréosélective de cétones cycliques, la réaction d’addition conjuguée à alpha, soit
Dans de nombreuses réactions, les composés organozinc apparaissent comme des intermédiaires. Certaines des utilisations synthétiques des composés organozinc sont les suivantes : pour la réaction d’alkylation stéréosélective de cétones cycliques, la réaction d’addition conjuguée à alpha, soit
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Ethoxycarbonyl)ethylzinc bromide |
CAS | 193065-68-8 |
Densité | 0.972 |
Point d’éclair | −17°C (1°F) |
Formule moléculaire | C5H10BrO2Zn- |
Numéro MDL | MFCD00671976 |
Quantité | 50 mL |
Numéro UN | UN3399 |
Sensibilité | Air and moisture sensitive; May form a precipitate |
Synonyme | 2-ethoxycarbonyl ethylzinc bromide, 0.5m in thf |