Learn More
Alfa Aesar™ Chlorure de 2-éthoxybenzoyle, 98+ %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Ethoxybenzoyl chloride |
Point d’ébullition | 114°C to 118°C (5 mmHg) |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3265 |
Synonyme | o-ethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-ethoxy, 2-ethoxybenzoylchloride, acmc-209jrt, 2-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxybenzoic acid chloride, ksc491c5l, 2-ethoxybenzoyl chloride |
Poids de la formule | 184.62 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10156028 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | |
GBFA016921 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | |
FA020483 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | |
I09U037 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 | |
GBFA020483 | Certificat d’analyse | 06/12/2021 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Alfa Aesar™ Chlorure de 2-éthoxybenzoyle, 98+ % >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu