Learn More
Chlorure de 2-éthoxyacétyle, 97 %, stab. avec0,3 % dʼoxyde de magnésium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15478945
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
It is employed in fine chemical syntheses and used as pharmaceutical intermediates. A trace of cis-ethoxyacetamide was also detected and isolated with an authentic sample prepared from the reaction of cis-3-amino-6-methylchroman-4-01 (2) with 2-ethoxyacetyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est employé dans des synthèses chimiques fines et utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques. Une trace de cis-éthoxyacétamide a également été détectée et isolée avec un échantillon authentique préparé à partir de la réaction de cis-3-amino-6-méthylchroman-4-01 (2) avec du chlorure de 2-éthoxyacétyle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Réagit avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14077-58-8
Formule moléculaire C4H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 122.548
Numéro MDL MFCD11170566
Clé InChI ZPMWWAIBJJFPPQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 84189
Nom IUPAC Chlorure de 2-éthoxyacétyle
SMILES CCOCC(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Ethoxyacetyl chloride
Note relative au nom stabilized with 0.3% Magnesium oxide
Formule linéaire CH3CH2OCH2COCl
Quantité 25 g
Numéro UN UN2920
Synonyme ethoxyacetyl chloride, ethoxyacetylchloride, ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxyacetylchloride, ethoxy acetyl chloride, ethoxyacetic acid chloride, 2-ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride, 2-ethoxy
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 122.55
Pourcentage de pureté 97%