Learn More
2-(Diméthylamino)thiazole-5-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
203.00€ - 813.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1005-28-3 |
---|---|
Clé InChI | ZOPJEHPVWLTDJW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-dimethylamino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carboxaldehyde, 2-dimethylamino-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-dimethylamino, 2-dimethylaminothiazole-5-carbaldehyde |
CID PubChem | 12846795 |
Nom IUPAC | 2-(diméthylamino)-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde |
SMILES | CN(C)C1=NC=C(S1)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11996781
|
Thermo Scientific Acros
444040010 |
1 g |
203.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11906791
|
Thermo Scientific Acros
444040050 |
5 g |
813.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1005-28-3 | |
2-dimethylamino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carboxaldehyde, 2-dimethylamino-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-dimethylamino, 2-dimethylaminothiazole-5-carbaldehyde | |
2-(diméthylamino)-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde |
ZOPJEHPVWLTDJW-UHFFFAOYSA-N | |
12846795 | |
CN(C)C1=NC=C(S1)C=O |
Spécification
2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde | |
75°C to 77°C | |
Bouteille en verre | |
2-dimethylamino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carboxaldehyde, 2-dimethylamino-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-dimethylamino, 2-dimethylaminothiazole-5-carbaldehyde | |
CN(C)C1=NC=C(S1)C=O | |
156.21 | |
156.21 |
1005-28-3 | |
96% min. (GC) | |
C6H8N2OS | |
ZOPJEHPVWLTDJW-UHFFFAOYSA-N | |
2-(diméthylamino)-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde | |
12846795 | |
97% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.