Learn More
2-(diisopropylphosphino)éthylamine, solution à 10 % en poids dans le THF, ACROS Organics™
Catalog Number 11905951
Click to view available options
Quantité:
2.5 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Nom chimique ou matériau 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
CAS 1053657-14-9, 109-99-9
Couleur Blanc
Point d’éclair −21°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H20NP
Formule linéaire ((CH3)2CH)2PCH2CH2NH2
Numéro MDL MFCD11044863
Quantité 2.5 mL
Synonyme 2-diisopropylphosphino ethylamine, 2-di-i-propylphosphino ethylamine, 2-bis 1-methylethyl phosphino ethanamine, acmc-20aonc, 2-aminoethyldiisopropylphosphine, 2-di-isopropylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diisopropylphosphane, 2-di propan-2-yl phosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl bis propan-2-yl phosphane, 2-diisopropylphosphino ethylamine, kanata purity
Clé InChI QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)P(CCN)C(C)C
Nom IUPAC 2-di(propan-2-yl)phosphanyléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 161.23
CID PubChem 57552996
Poids de la formule 161.22
Pourcentage de pureté 9 to 11% (Titrimetry other)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 10wt.% solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.