Learn More
2-(diisopropylphosphino)éthylamine, 10 % sol. p/p dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495746
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1053657-14-9
Formule moléculaire C8H20NP
Poids moléculaire (g/mol) 161.23
Numéro MDL MFCD11044863
Clé InChI QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-diisopropylphosphino ethylamine, 2-di-i-propylphosphino ethylamine, 2-bis 1-methylethyl phosphino ethanamine, acmc-20aonc, 2-aminoethyldiisopropylphosphine, 2-di-isopropylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diisopropylphosphane, 2-di propan-2-yl phosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl bis propan-2-yl phosphane, 2-diisopropylphosphino ethylamine, kanata purity
CID PubChem 57552996
Nom IUPAC 2-di(propan-2-yl)phosphanyléthanamine
SMILES CC(C)P(CCN)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
Formule linéaire [(CH3)2CH]2PCH2CH2NH2
Quantité 25 g
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 161.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 % p/p de solution dans du THF