Learn More
Bromure de 2-(trifluorométhoxy)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11489976
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11489976
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20931.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le bromure de 2-(difluorométhoxy)benzyle est utilisé comme bloc de construction dans les synthèses organiques. Il sert également de réactif de couplage et de réactif de protection N. De plus, il est utilisé comme agent de dérivation pour la chromatographie en phase gazeuse.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les bases fortes, les alcools et l’ammoniac.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85684-64-6
Formule moléculaire C8H7BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 237.044
Numéro MDL MFCD00190103
Clé InChI JSYYKHKAGPBIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromomethyl-2-difluoromethoxy benzene, 2-difluoromethoxy benzyl bromide, o-difluoromethoxybenzylbromide, alpha-bromo-2-difluoromethoxytoluene, benzene, 1-bromomethyl-2-difluoromethoxy, 2-bromomethyl phenoxy difluoromethane, ksc497q8n, 2-difluoromethoxybenzyl bromide, 2-difluoromethoxy benzylbromide, 2-difluoromethoxy-benzyl bromide
CID PubChem 2736998
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-2-(difluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)OC(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Difluoromethoxy)benzyl bromide
Densité 1.555
Point d’ébullition 222°C
Point d’éclair 108°C (228°F)
Indice de réfraction 1.518
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 237.04
Pourcentage de pureté 97%