Learn More
2-(Diéthylamino)éthanol, 99 %
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
5000 mL
Description
Diethylethanolamine can be used as a precursor chemical to procaine. It is used as a corrosion inhibitor in steam and condensate lines by neutralizing carbonic acid and scavenging oxygen. it is used for the synthesis of drugs in the pharmaceutical industry and as a catalyst for the synthesis of polymers in the chemical industry. It is also used as a pH stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La diéthyléthanolamine peut être utilisée comme précurseur chimique de la procaïne. Elle est utilisée comme inhibiteur de corrosion dans les conduites de vapeur et de condensat en neutralisant l’acide carbonique et l’oxygène de balayage. Elle est utilisée pour la synthèse des médicaments dans l’industrie pharmaceutique et comme catalyseur pour la synthèse des polymères dans l’industrie chimique. Elle est également utilisée comme agent stabilisateur de pH.
Solubilité
Elle est miscible à de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique : évitez l’humidité. Gardez à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, du cuivre, du zinc, du fer. Ne pas entreposer près d’acides.
La diéthyléthanolamine peut être utilisée comme précurseur chimique de la procaïne. Elle est utilisée comme inhibiteur de corrosion dans les conduites de vapeur et de condensat en neutralisant l’acide carbonique et l’oxygène de balayage. Elle est utilisée pour la synthèse des médicaments dans l’industrie pharmaceutique et comme catalyseur pour la synthèse des polymères dans l’industrie chimique. Elle est également utilisée comme agent stabilisateur de pH.
Solubilité
Elle est miscible à de l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique : évitez l’humidité. Gardez à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, du cuivre, du zinc, du fer. Ne pas entreposer près d’acides.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(Diethylamino)ethanol |
Point de fusion | -70°C |
Densité | 0.883 |
pH | 11.5 |
Point d’ébullition | 161°C to 163°C |
Point d’éclair | 52°C (125°F) |
Odeur | Amine-like |
Formule linéaire | (CH3CH2)2NCH2CH2OH |
Indice de réfraction | 1.4415 |
Quantité | 1000 mL |