Learn More
2-(dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10015493
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 251320-85-1
Formule moléculaire C27H37P
Poids moléculaire (g/mol) 392.56
Numéro MDL MFCD09744023
Clé InChI PQWWLQRSCJJOIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-dicyclohexylphosphino-2'-isopropylbiphenyl, 2-dicyclohexylphosphino-2'-i-propylbiphenyl, dicyclohexyl 2'-propan-2-yl 1,1'-biphenyl-2-yl phosphane, dicyclohexyl 2'-isopropyl-1,1'-biphenyl-2-yl phosphane
CID PubChem 23420463
Nom IUPAC Dicyclohexyl-[2-(2-propan-2-ylphényl)phényl]phosphane
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphenyl
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 392.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-isopropylbiphenyl
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.