Learn More
2-désoxyinosine, +98 %, ACROS Organics™
Code produit. 10723421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 10723421
Marque: Thermo Scientific Acros 226361000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 890-38-0
Formule moléculaire C10H12N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 252.23
Numéro MDL MFCD00005762
Clé InChI VGONTNSXDCQUGY-YUZWJPFSNA-N
Synonyme 2'-deoxyinosine, deoxyinosine, inosine, 2'-deoxy, 2-deoxyinosine, 9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-ol, unii-hn0rq6sbwq, delta-ino, d-ino, hn0rq6sbwq, 9-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl hypoxanthine
CID PubChem 65058
ChEBI CHEBI:28997
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Deoxyinosine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >250.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Rotation spécifique + 21.00
Nom IUPAC 9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
Poids de la formule 252.23
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre