Learn More
Cytiva Kit de purification 2-D
Améliore la qualité de l’électrophorèse 2-D. Le kit de purification Cytiva Life Sciences™ 2-D élimine les contaminants interférents pour l’électrophorèse 2-D.
Marque: Cytiva 80-6484-51
396.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La précipitation quantitative sépare les protéines des détergents, des sels, des lipides, des substances phénoliques et des acides nucléiques
- N’entraîne pas de pertes ou de gains ponctuels
- Traite 50 échantillons pouvant chacun atteindre 100 μl, mais est extensible pour des volumes plus importants ou des échantillons plus dilués
- Offre un rendement en 90 minutes environ
Spécification
1600deg;C | |
Kit de purification pour électrophorèse | |
Améliore la qualité de l’électrophorèse 2-D | |
851deg;C | |
-20°C |
Incolore | |
Liquide | |
15 ml de précipitant, 17,5 ml de coprécipitant, 50 ml de tampon de lavage, 250 mu;l d’additif de lavage, carte de référence rapide, instructions | |
105,98874 | |
50 échantillons de moins de 100 mu;l |
Sécurité et traitement
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodium salt, monohydrate, (3.alpha., 5.b