Learn More
2-cyclohepten-1-one, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15595046
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1121-66-0
Formule moléculaire C7H10O
Poids moléculaire (g/mol) 110.16
Clé InChI WZCRDVTWUYLPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyclohepten-1-one, cyclohept-2-enone, tropilene, 2-cycloheptenone, cycloheptenone, z-cyclohept-2-enone, cyclohept-2-eneone, cyclohept-en-1-one, acmc-1bphl, 2-cyclohepten-1-one, z
CID PubChem 70723
Nom IUPAC cyclohept-2-en-1-one
SMILES C1CCC(=O)C=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyclohepten-1-one
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 89% min. (GC)
Formule linéaire C7H10(=O)
Indice de réfraction 1.495
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.99
Poids de la formule 110.16
Pourcentage de pureté 90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Cyclohepten-1-one, 90%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.