Learn More
2-cyanophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.60€ - 215.00€
Identifiants chimiques
CAS | 611-20-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.12 |
Numéro MDL | MFCD00002145 |
Clé InChI | CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile |
CID PubChem | 11907 |
Nom IUPAC | 2-hydroxybenzonitrile |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C#N)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10367530
|
Thermo Scientific Acros
161410050 |
5 g | Flacon en verre |
31.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10741241
|
Thermo Scientific Acros
161410250 |
25 g | Flacon en verre |
77.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10022040
|
Thermo Scientific Acros
161411000 |
100 g | Flacon en verre |
215.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
611-20-1 | |
119.12 | |
CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N | |
11907 | |
C1=CC=C(C(=C1)C#N)O |
C7H5NO | |
MFCD00002145 | |
2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile | |
2-hydroxybenzonitrile |
Spécification
2-Cyanophenol | |
611-20-1 | |
100.0 | |
Blanc à marron | |
Authentique | |
C7H5NO | |
MFCD00002145 | |
2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile | |
CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxybenzonitrile | |
11907 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
95.0°C to 98.0°C | |
149.0°C (14.0 mmHg) | |
99% | |
NCC6H4OH | |
10, 96 | |
Solubility in water: soluble | |
C1=CC=C(C(=C1)C#N)O | |
119.12 | |
119.12 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-259-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Cyanophenol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only