Learn More
(2-cyanoéthyl)triéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.34€ - 122.61€
Identifiants chimiques
CAS | 919-31-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H19NO3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 217.34 |
Numéro MDL | MFCD00019851 |
Clé InChI | GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f |
CID PubChem | 13522 |
Nom IUPAC | 3-triéthoxysilylpropanenitrile |
SMILES | CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11302216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03543.14 |
25 g |
47.34€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11312216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03543.22 |
100 g |
122.61€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane is an ethoxylated silicate that has been used as a coating for aluminum and quartz.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (2-cyanoéthyl)triéthoxysilane est un silicate éthoxylé qui a été utilisé comme revêtement de l’aluminium et du quartz.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
Identifiants chimiques
919-31-3 | |
217.34 | |
GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N | |
13522 | |
CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC |
C9H19NO3Si | |
MFCD00019851 | |
3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f | |
3-triéthoxysilylpropanenitrile |
Spécification
224°C to 225°C | |
919-31-3 | |
MFCD00019851 | |
100°C (212°F) | |
Hydrolyzes in water. | |
CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC | |
217.34 | |
217.34 | |
1.413 | |
0.98 |
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane | |
C9H19NO3Si | |
1776392 | |
3-triethoxysilyl propionitrile, 2-cyanoethyl triethoxysilane, 2-cyanoethyltriethoxysilane, propanenitrile, 3-triethoxysilyl, beta-cyanoethyltriethoxysilane, 3-triethoxysilyl propanenitrile, propionitrile, 3-triethoxysilyl, silane, 2-cyanoethyl triethoxy, triethoxy-2-kyanethylsilan, unii-0i8r6d195f | |
GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N | |
3-triéthoxysilylpropanenitrile | |
13522 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 213-050-5
missing translation for 'rtecsNumber' : VV2750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only