Learn More
2-cyanoéthyl-N,N,N’,N’-tétraisopropylphosphorodiamidite, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite |
Densité | 0.9490g/mL |
Point d’ébullition | 98.0°C to 100.0°C (5.0 mmHg) |
Point d’éclair | 60°C |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.47 |
Quantité | 25 g |
Gravité spécifique | 0.949 |
Poids de la formule | 301.41 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphorodiamidite
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.