Learn More
Acide 2-cyanobenzèneboronique d’ester 1,3-propanediol, Thermo Scientific™
Code produit. 15439287
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172732-52-4
Formule moléculaire C10H10BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.005
Numéro MDL MFCD04039012
Clé InChI REQZFVYFYAZUMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzonitrile, 2-cyanophenylboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-2-cyanophenyl-1,3,2-dioxaborinane, 2-cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester, 2-cyanophenylboronic acid propanediol ester, 2-cyanophenylboronic acid, 1,3-propanediol cyclic ester, 2-1,3,2-dioxaborinane-2-yl benzonitrile, 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-benzonitrile, benzonitrile, 2-1,3,2-dioxaborinan-2-yl, 2-cyanophenylboronic acid,1,3-propanediol
CID PubChem 3529602
Nom IUPAC 2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzonitrile
SMILES B1(OCCCO1)C2=CC=CC=C2C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Cyanobenzeneboronic acid 1,3-propanediol ester
Point de fusion 42°C to 45°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 187