Learn More
MP Biomedicals™ Régime avec 2 % de cholestérol
Alimentation complète pour rat avec 2 % de cholestérol ajouté.
1165.00€ - 2515.00€
Spécification
Type de produit | Alimentation animale |
---|---|
À utiliser avec (application) | Alimentation des rongeurs |
Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11462751
|
MP Biomedicals™
0290469120 |
20 kg |
1165.00€
20kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11472751
|
MP Biomedicals™
0290469150 |
50 kg |
2515.00€
50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- 2 % de cholestérol
- Pour le régime des rongeurs
- Granulés
Spécification
Alimentation animale | |
Alimentation des rongeurs | |
2°C à 8°C |