Learn More
Chlorure de 2-chloropropionyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460318
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2-Chloropropionyl chloride is used as a reagent in the chemical surface fictionalization of parylene C. It is used in the synthesis of (±)-mintlactone, in the preparation of a poly(ethylene glycol) macro initiator & chlorine modified TiO2 nanoparticles, the ATRP initiators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-chloropropionyl est utilisé comme réactif dans la fictionalisation de surface chimique du parylène C. Il est utilisé dans la synthèse de (±)-mintlactone, dans la préparation dʼun macro-initiateur de poly(éthylène glycol) & de nanoparticules de TiO2 modifiées au chlore, les initiateurs ATRP.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à lʼécart des agents oxydants, des métaux actifs, des bases, de lʼeau / de lʼhumidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7623-09-8
Formule moléculaire C3H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.96
Numéro MDL MFCD00000862
Clé InChI JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
CID PubChem 111019
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloropropanoyl
SMILES CC(C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropropionyl chloride
Densité 1.308
Point d’ébullition 109°C to 111°C
Point d’éclair 31°C (88°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 500 g
Numéro UN UN2920
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 126.97
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloropropionyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Chloropropionyl chloride