Learn More
Chlorure de 2-chloropropionyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445967
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2-Chloropropionyl chloride is used as a reagent in the chemical surface fictionalization of parylene C. It is used in the synthesis of (±)-mintlactone, in the preparation of a poly(ethylene glycol) macro initiator & chlorine modified TiO2 nanoparticles, the ATRP initiators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 2-chloropropionyl est utilisé comme réactif dans la fictionalisation de surface chimique du parylène C. Il est utilisé dans la synthèse de (±)-mintlactone, dans la préparation dʼun macro-initiateur de poly(éthylène glycol) & de nanoparticules de TiO2 modifiées au chlore, les initiateurs ATRP.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à lʼécart des agents oxydants, des métaux actifs, des bases, de lʼeau / de lʼhumidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7623-09-8
Formule moléculaire C3H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 126.96
Numéro MDL MFCD00000862
Clé InChI JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
CID PubChem 111019
Nom IUPAC Chlorure de 2-chloropropanoyl
SMILES CC(C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloropropionyl chloride
Densité 1.308
Point d’ébullition 109°C to 111°C
Point d’éclair 31°C (88°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 25 g
Numéro UN UN2920
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 126.97
Pourcentage de pureté 96%