Learn More
2-chlorophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bidon en plastique
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chlorophenol |
Note relative au nom | 98+% |
% min. CAS | 98.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 8.0°C |
Densité | 1.2620g/mL |
Point d’ébullition | 173.0°C to 175.0°C |
Point d’éclair | 63°C |
Plage de pourcentage du dosage | 98% min. (GC) |
Conditionnement | Bidon en plastique |