Learn More
2-chloroéthanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10307560
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-07-3
Poids moléculaire (g/mol) 80.51
Numéro MDL MFCD00002829
Clé InChI SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene chlorohydrin, ethanol, 2-chloro, glycol chlorohydrin, 2-chloroethyl alcohol, chloroethanol, glycol monochlorohydrin, 2-monochloroethanol, ethylchlorohydrin, 2-chlorethanol, 2-chloro-1-ethanol
CID PubChem 34
ChEBI CHEBI:28200
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloroethanol
Note relative au nom 99+%
Acidité 0.2mg KOH/g max.
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -63.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 129.0°C
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H5ClO
Formule linéaire ClCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4405 to 1.4425
Quantité 1 L
Beilstein 01, 337
Fieser 05,117
Merck Index 15, 3847
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,soluble in most organic liquids,insoluble in alifatic hydrocarbons
SMILES C(CCl)O
Nom IUPAC 2-chloroéthanol
Viscosité 3.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 80.51
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloroethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.