Learn More
2-chlorocyclopentanone, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10102810
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 694-28-0
Formule moléculaire C5H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 118.56
Numéro MDL MFCD00001410
Clé InChI AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b
CID PubChem 12751
Nom IUPAC 2-chlorocyclopentan-1-one
SMILES ClC1CCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorocyclopentanone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.1800g/mL
Point d’ébullition 72.0°C to 74.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC5H7(=O)
Indice de réfraction 1.4730 to 1.4770
Quantité 5 g
Beilstein 07, I, 5
Gravité spécifique 1.18
Stabilisateur about 1% dry potassium carbonate
Poids de la formule 118.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorocyclopentanone, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.