Learn More
2-Chlorobenzoxazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
2-Chlorobenzoxazole was used in the synthesis of 2-(2-naphthylamino)benzoxazole via reaction with 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chlorobenzoxazole a été utilisé dans la synthèse du 2-(2-naphthylamino)benzoxazole par réaction avec l’acide 2-amino-1-naphtalènesulfonique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker sous un gaz inerte. Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Tenir à l’écart de la chaleur.
Le 2-chlorobenzoxazole a été utilisé dans la synthèse du 2-(2-naphthylamino)benzoxazole par réaction avec l’acide 2-amino-1-naphtalènesulfonique. C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker sous un gaz inerte. Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants. Tenir à l’écart de la chaleur.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chlorobenzoxazole |
Densité | 1.39 |
Point d’ébullition | 201°C to 202°C |
Point d’éclair | 85°C (185°F) |
Indice de réfraction | 1.567 |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 115982 |
Informations sur la solubilité | Not miscible in water. |
Poids de la formule | 153.57 |
Pourcentage de pureté | 99% |