Learn More
2-Chlorobenzotrifluorure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409642
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
Code produit. 11409642
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10753.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 88-16-4 | C7H4ClF3 | 180.554 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-16-4
Formule moléculaire C7H4ClF3
Poids moléculaire (g/mol) 180.554
Numéro MDL MFCD00000561
Clé InChI DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, o-chlorobenzotrifluoride, chlorobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl, 2-chloro trifluoromethyl benzene, 2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-benzotrifluoride, o-trifluoromethyl chlorobenzene, o-trifluoromethyl phenyl chloride
CID PubChem 6921
Nom IUPAC 1-chloro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chlorobenzotrifluoride
Point de fusion -6°C
Densité 1.369
Point d’ébullition 151°C to 153°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Indice de réfraction 1.456
Quantité 100 g
Numéro UN UN2234
Beilstein 510993
Poids de la formule 180.56
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chlorobenzotrifluoride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Chlorobenzotrifluoride