Learn More
2-chloro-N,N-diméthyl-4-nitroaniline, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-N,N-dimethyl-4-nitroaniline |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN2811 |
Poids de la formule | 200.62 |
Pourcentage de pureté | 96% |
Forme physique | Solide |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido