Learn More
2-Chloro-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11446907
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
2-Chloro-N-methylaniline is used to produce 1-methyl-2-thioacetylpyrrole in the presence of reagent Lawesson's reagent and solvent tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-chloro-N-méthylaniline est utilisé pour produire du 1-méthyl-2-thioacétylpyrrole en présence du réactif Lawesson′ et du solvant tétrahydrofurane.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 932-32-1
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.598
Numéro MDL MFCD00045170
Clé InChI WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-n-methyl, n1-methyl-2-chloroaniline, 2-chloro-n-methylbenzenamine, o-chlormonomethylanilin, 2-chlor-n-methylaniline, 2-chloro-n-methyl aniline, 2-chloro-n-methyl-aniline, 2-methylamino chlorobenzene, 2-chloranyl-n-methyl-aniline
CID PubChem 136736
Nom IUPAC 2-chloro-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-N-methylaniline
Densité 1.15
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.58
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2802444
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix.
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 97%