Learn More
2-chloro-L-phénylalanine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
The largest gain in affinity of all tested unnatural amino acids was observed for 2-chloro-L-phenylalanine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le gain d’affinité le plus important de tous les acides aminés non naturels testés a été observé pour la 2-chloro-L-phénylalanine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Le gain d’affinité le plus important de tous les acides aminés non naturels testés a été observé pour la 2-chloro-L-phénylalanine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-L-phenylalanine |
Point de fusion | 196°C to 199°C |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 199.64 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Quantité | 250 mg |