Learn More
2-Chloro-6-fluoro-3-méthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15495497
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017777-58-0
Formule moléculaire C7H7ClFNO
Poids moléculaire (g/mol) 175.587
Numéro MDL MFCD09832265
Clé InChI QMCMJQAVMDONLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-6-fluoro-m-anisidine, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxy-aniline, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxybenzenamine, 2-chloro-6-fluoro-3-methoxyphenylamine
CID PubChem 18444747
Nom IUPAC 2-chloro-6-fluoro-3-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)F)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Point de fusion 37°C to 40°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 175.59
Pourcentage de pureté 97%