Learn More
2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyrazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
71.66€ - 103.52€
Identifiants chimiques
CAS | 799557-87-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H2ClF3N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.53 |
Numéro MDL | MFCD13189478 |
Clé InChI | AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine |
CID PubChem | 18987645 |
Nom IUPAC | 2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyrazine |
SMILES | C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15456747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33863.MD |
250 mg |
71.66€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33863.03 |
1 g |
103.52€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
799557-87-2 | |
182.53 | |
AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N | |
18987645 | |
C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F |
C5H2ClF3N2 | |
MFCD13189478 | |
2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine | |
2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyrazine |
Spécification
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine | |
85°C (112 mmHg) | |
MFCD13189478 | |
2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine | |
C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F | |
182.53 | |
182.53 |
799557-87-2 | |
C5H2ClF3N2 | |
UN3267 | |
AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-5-(trifluorométhyl)pyrazine | |
18987645 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H314-H318
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, BASIQUE, ORGANIQUE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante