Learn More
2’-Chloro-5’-(trifluorométhyl)acétophénone, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
60.30€ - 213.00€
Identifiants chimiques
CAS 71648-45-8
Formule moléculaire C9H6ClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 222.591
Numéro MDL MFCD00045092
Clé InChI YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2'-chloro-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-chloro-5-trifluoromethyl acetophenone, acetophenone, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 3-acetyl-4-chlorobenzotrifluoride, ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-chloro-5-trifluoromethyl benzene, pubchem4210
CID PubChem 144502
Nom IUPAC 1-[2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11415537
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23524.03
1 g
60.30€
1g
11425537
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23524.06
5 g
213.00€
5g
Description
Description
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-chloro-5′-(trifluorométhyl)acétophénone est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau 0,11 g/l à 25°C.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
71648-45-8
222.591
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
144502
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl
C9H6ClF3O
MFCD00045092
2'-chloro-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-chloro-5-trifluoromethyl acetophenone, acetophenone, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 3-acetyl-4-chlorobenzotrifluoride, ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-chloro-5-trifluoromethyl benzene, pubchem4210
1-[2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
Spécification
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
C9H6ClF3O
2'-chloro-5'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-chloro-5-trifluoromethyl acetophenone, acetophenone, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 3-acetyl-4-chlorobenzotrifluoride, ethanone, 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-2-chloro-5-trifluoromethyl benzene, pubchem4210
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
1-[2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl]éthanone
144502
≥97%
71648-45-8
MFCD00045092
Sparingly soluble in water 0.11g/L @ 25°C.
CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)Cl
222.591
222.6
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante