Learn More
2-chloro-5-propylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-5-propylpyrimidine |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 10 g |
Poids de la formule | 156.62 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-chloro-5-propylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu