Learn More
2-Chloro-5-nitropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403484
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11403484
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10709.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4548-45-2 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
2-Chloro-5-nitropyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloro-5-nitropyridine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Solubilité dans le méthanol chaud. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4548-45-2
Formule moléculaire C5H3ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.54
Numéro MDL MFCD00006240
Clé InChI BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin
CID PubChem 78308
Nom IUPAC 2-chloro-5-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-nitropyridine
Point de fusion 104°C to 109°C
Point d’éclair 158°C (316°F)
Quantité 100 g
Beilstein 120453
Poids de la formule 158.54
Pourcentage de pureté 99%