Learn More
2-Chloro-5-nitropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
99.29€ - 276.38€
Identifiants chimiques
CAS | 4548-45-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H3ClN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.54 |
Numéro MDL | MFCD00006240 |
Clé InChI | BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridinAfficher plus |
CID PubChem | 78308 |
Nom IUPAC | 2-chloro-5-nitropyridine |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10665332
|
Thermo Scientific Acros
109740250 |
25 g | Flacon en verre |
99.29€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666934
|
Thermo Scientific Acros
109741000 |
100 g | Flacon en verre |
276.38€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4548-45-2 | |
158.54 | |
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N | |
78308 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1 |
C5H3ClN2O2 | |
MFCD00006240 | |
pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridinAfficher plus | |
2-chloro-5-nitropyridine |
Specifications
2-Chloro-5-nitropyridine | |
98.5 | |
106°C to 110°C | |
Authentique | |
C5H3ClN2O2 | |
MFCD00006240 | |
pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin | |
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-5-nitropyridine | |
78308 | |
99% |
4548-45-2 | |
100.0 | |
Jaune à beige | |
98.5% min. (GC) | |
Cl(C5H3N)NO2 | |
20, I, 82 | |
Solubility in water: insoluble | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1 | |
158.54 | |
158.54 | |
Poudre cristalline |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-908-3
- 2-Chloro-5-nitropyridine
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.