Learn More
2-chloro-5-n-décylpyrimidine, 99 %
Code produit. p-7026088
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11444957
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21889.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 170434-06-7
Formule moléculaire C14H23ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 254.80
Numéro MDL MFCD02683077
Clé InChI LJRSECCCAXFYFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-n-decylpyrimidine
CID PubChem 22099083
Nom IUPAC 2-chloro-5-decylpyrimidine
SMILES CCCCCCCCCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-n-decylpyrimidine
Quantité 1 g
Poids de la formule 254.8
Pourcentage de pureté 99%