Learn More
Acide 2-chloro-5-méthylpyridine-3-boronique, 98 %, ACROS Organics™
Code produit. 15585176 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15585176
Marque: Thermo Scientific Acros 455942500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 913835-86-6
Formule moléculaire C6H7BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.39
Clé InChI ZMHWEBDZKPQNHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, 2-chloro-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-5-picoline-3-boronic acid, 2-chloro-5-methylpyridine-3-boronicacid, alphachiron 13000b651, boronicacid, b-2-chloro-5-methyl-3-pyridinyl, 2-chloro-5-methyl-3-pyridineboronic acid, pubchem11116, acmc-209ra8, abbypharma ap-16-5787
CID PubChem 2763126
Nom IUPAC Acide (2-chloro-5-méthylpyridine-3-yl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CN=C1Cl)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid
Point de fusion 115.5°C to 119.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 171.39
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.