Learn More
2-Chloro-5-(chlorométhyl)pyridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394166
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine is used for the synthesis of various pharmaceutical compounds. It can also be used for the synthesis of new neonicotinoid compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2-chloro-5-(chlorométhyl)pyridine est utilisée pour la synthèse de divers composés pharmaceutiques. Elle peut également être utilisée pour la synthèse de nouveaux composés néonicotinoïdes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70258-18-3
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 162.013
Numéro MDL MFCD00125366
Clé InChI SKCNYHLTRZIINA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-chloromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-5-chloromethyl, 2-chloro-5-chloromethyl-pyridine, pubchem9210, acmc-1bl9y, ksc377c3b, 2-chloro-5chloromethylpyridine, 2-chloro-5-chloromethypyridine, 5-chloromethyl-2-chloropyridine, 6-chloro-3-chloromethylpyridine
CID PubChem 155479
Nom IUPAC 2-chloro-5-(chlorométhyl)pyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1CCl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Point de fusion 37°C to 42°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1635690
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine