Learn More
2-chloro-4-nitrophénol, 96 %, Acros Organics Code produit.: 10264610
2-chloro-4-nitrophénol, 96 %, Acros Organics
Code produit. 10264610
50 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10264610
Marque: Thermo Scientific Acros 109720500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4-nitrophenol
Note relative au nom 96%
CAS 619-08-9
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 106.0°C to 112.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H4ClNO3
Formule linéaire ClC6H3(NO2)OH
Numéro MDL MFCD00043910
Quantité 50 g
Beilstein 06, 240
Synonyme 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Clé InChI BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O
Poids moléculaire (g/mol) 173.56
CID PubChem 12074
Poids de la formule 173.56
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0353176 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number109720500
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-4-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
2-chloro-4-nitrophénol, 96 %, Acros Organics >