Learn More
2’-Chloro-4’-fluoroacétophénone98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11416880
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 700-35-6
Formule moléculaire C8H6ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 172.583
Numéro MDL MFCD00042202
Clé InChI CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-4-fluoroacetophenone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-chloro-4-fluorophenyl, 1-acetyl-2-chloro-4-fluorobenzene, pubchem4187, 2-chloro-4-fluoracetophenone, ksc631o2l, 4'-fluoro-2'-chloroacetophenone
CID PubChem 2736507
Nom IUPAC 1-(2-chloro-4-fluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Point d’ébullition 110°C (19 mmHg)
Indice de réfraction 1.5255
Quantité 1 g
Beilstein 2249796
Poids de la formule 172.59
Pourcentage de pureté ≥98%