Learn More
Acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque, 99+ %, ACROS Organics™
Catalog Number 10482061
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-4, 5-difluorobenzoic acid
Note relative au nom 99+%
CAS 110877-64-0
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 103.0°C to 106.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 258.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H2ClF2O2
Formule linéaire ClC6H2(COOH)F2
Numéro MDL MFCD00077479
Quantité 5 g
Synonyme 2-chloro-4,5-difluoro-benzoic acid, 2'-chloro-4',5'-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4,5-difluoro, pubchem1339, ksc177o4l, rarechem al bo 1000, timtec-bb sbb003616, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, benzoicacid, 2-chloro-4,5-difluoro
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.0g/L (20 c)
Clé InChI CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1Cl
Nom IUPAC Acide 2-chloro-4,5-difluorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 191.54
CID PubChem 737171
Poids de la formule 192.55
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.