Learn More
2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine N-oxyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11324426
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101664-56-6
Formule moléculaire C5H2ClFN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.53
Numéro MDL MFCD04039346
Clé InChI IQKSCEDCDQGAAO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7016327
Nom IUPAC 2-Chloro-3-fluoro-4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium
SMILES C1=C[N+](=C(C(=C1[N+](=O)[O-])F)Cl)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-3-fluoro-4-nitropyridine N-oxide
Point de fusion 176°C to 178°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4429477
Synonyme 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine n-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine 1-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridine-n-oxide, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridin-1-ol, 2-chloro-3-fluoro-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, pubchem6132, acmc-20ao05, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-nitro-, 1-oxide, pyridine,2-chloro-3-fluoro-4-nitro-,1-oxide, pyridine, 2-chloro-3-fluoro-4-nitro-, 1-oxide
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 192.53
Pourcentage de pureté 95%