Learn More
2-chloro-3,5-diméthylpyrazine, 97 %, Thermo Scientific™
72.50€ - 517.00€
Identifiants chimiques
CAS 38557-72-1
Formule moléculaire C6H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 142.59
Numéro MDL MFCD00126945
Clé InChI BTGGHNHGPURMEO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11672680
Nom IUPAC 2-chloro-3,5-dimethylpyrazine
SMILES CC1=CN=C(Cl)C(C)=N1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10397663
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
MO08011DA
1 g
72.50€
1g
10153753
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
MO08011DE
5 g
288.00€
5g
10613235
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
MO08011EA
10 g
517.00€
10g
Identifiants chimiques
38557-72-1
142.59
BTGGHNHGPURMEO-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3,5-dimethylpyrazine
C6H7ClN2
MFCD00126945
11672680
CC1=CN=C(Cl)C(C)=N1
Spécification
2-Chloro-3, 5-dimethylpyrazine
97.0
Flacon en verre ambré
MFCD00126945
BTGGHNHGPURMEO-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3,5-dimethylpyrazine
11672680
97%
38557-72-1
97%
C6H7ClN2
2-chloro 3,5-dimethyl pyarazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-pyrazine, 3,5-dimethyl-2-chloropyrazine, 2-chloro 3,5-dimethyl pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine,2-chloro-3,5-dimethyl, 2-chloranyl-3,5-dimethyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl, 3-chloro-2,6-dimethylpyrazine
CC1=CN=C(Cl)C(C)=N1
142.59
142.59
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement