Learn More
2-Chloro-2-méthylpropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10142470
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
2-chloro-2-méthylpropane, 99 %, C4H9Cl, numéro CAS-507-20-0, 2-méthyl-2-chloropropane, propane, 2-chloro-2-méthyl, 2-chloroisobutane, tert-butylchlorure, t-butylchlorure, chlorotriméthylméthane, triméthylchlorométhane, tert-butyle chlorure, t-butyle chlorure, chlorure de 2-méthyl-2-propyle, 500 ml
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 507-20-0
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.57
Numéro MDL MFCD00000816
Clé InChI NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
CID PubChem 10486
Nom IUPAC 2-chloro-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-2-methylpropane
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -25.0°C
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 51.0°C to 52.0°C
Point d’éclair −27°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCl
Indice de réfraction 1.3838 to 1.3858
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 125
Fieser 02,46
Merck Index 15, 1563
Gravité spécifique 0.85
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.51 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Chloro-2-methylpropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: terrt-butyl chloride