Learn More
2-chloro-1-phénothiazin-10-yl-propan-1-one, 95 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one |
CAS | 38076-63-0 |
% min. CAS | 94.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 117.4°C to 120.4°C |
Couleur | Blanc à marron |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule moléculaire | C15H12ClNOS |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Chloro-1-phenothiazin-10-yl-propan-1-one
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
2-chloro-1-phénothiazin-10-yl-propan-1-one, 95 %, ACROS Organics™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu