Learn More
Iodure de 2-chloro-1-méthylpyridinium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10129981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10129981
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 189260050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14338-32-0 | C6H7ClIN | 255.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14338-32-0
Formule moléculaire C6H7ClIN
Poids moléculaire (g/mol) 255.48
Numéro MDL MFCD00011984
Clé InChI ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
CID PubChem 167069
Nom IUPAC 2-chloro-1-méthylpyridine-1-ium ; iodure
SMILES [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 195°C to 200°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 104% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 08,95; 12,116
Merck Index 15, 6387
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 255.49
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.