Learn More
2-chloro-1,4-benzoquinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-1, 4-benzoquinone |
Note relative au nom | 95% |
% min. CAS | 94.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 52.0°C to 57.0°C |
Couleur | Jaune à marron |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |