Learn More
2-chloro-1,4-benzoquinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10514141
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 695-99-8
Formule moléculaire C6H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 142.54
Numéro MDL MFCD00075260
Clé InChI WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-1,4-benzoquinone, chloroquinone, monochloroquinone, 2-chloroquinone, chloro-p-benzoquinone, 2-chloro-p-benzoquinone, monochloro-p-benzoquinone, chloro-1,4-benzoquinone, p-benzoquinone, 2-chloro, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro
CID PubChem 69671
Nom IUPAC 2-chlorocyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES ClC1=CC(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Chloro-1, 4-benzoquinone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52.0°C to 57.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 142.54
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Crystals