Learn More
Acide 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 163.58 |
Pourcentage de pureté | 97% |