Learn More
(2-butyl-1H-imidazol-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10082404
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 68283-19-2
Formule moléculaire C8H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 154.21
Numéro MDL MFCD00239516
Clé InChI UZKBZGAMRJRWLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-butyl-1h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-5-hydroxymethylimidazole, 2-butyl-1h-imidazol-5-yl methanol, unii-k14mm5ob9a, 2-butyl-4-hydroxymethyl imidazole, k14mm5ob9a, 2-butylimidazol-5-yl methan-1-ol, 2-butyl-3h-imidazol-4-yl methanol, 2-n-butyl-4-imidazolemethanol, 2-n-butyl-4-hydroxymethylimidazole
CID PubChem 2735673
Nom IUPAC (2-butyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
SMILES CCCCC1=NC=C(CO)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 97%