Learn More
2-butoxyéthanol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10448690
2-butoxyéthanol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10448690
2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10448690
Marque: Thermo Scientific Acros 154330025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-76-2
Formule moléculaire C6H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00002884
Clé InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
CID PubChem 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMILES CCCCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Butoxyethanol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -70.0°C
Densité 0.9010g/mL
Point d’ébullition 171.0°C
Point d’éclair 62°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4180 to 1.4200
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, II, 519
Résidus après évaporation 0.02% max.
Merck Index 15, 1560
Gravité spécifique 0.901
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Nom IUPAC 2-butoxyéthanol
Viscosité 5.31 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463029 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/05/2024 Catalog Number154330025,154330100,154330010,154330250
Numéro de lotA0456235 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2023 Catalog Number154330025,154330100,154330010,154330250
Numéro de lotA0396622 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number154330025,154330100,154330010,154330250
Numéro de lotA0404418 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number154330025,154330100,154330010,154330250
Numéro de lotA0372594 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number154330025,154330100,154330010,154330250
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butoxyethanol
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
2-butoxyéthanol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado